Learn More
Cytiva Proteinvorbereitung für ÄKTA™ Chromatographiesysteme
Artikelnummer. p-7145858 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
30 mm
Packungsgröße:
150 Stück
Artikelnummer. 15851838
Marke: Cytiva 10463043
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Spritzenfilter zur Proteinvorbereitung mit der Membran aus regenerierter Cellulose ist die optimale Wahl für die Filtration vor der Chromatographie mit ӒKTA™ Systemen.
  • Geeignet für zahlreiche Anwendungen in Pharma-, Umwelt-, Biotechnologie-, Lebensmittel-/Getränke- und landwirtschaftlichen Prüflabors
  • Heißversiegelung ohne Verwendung von Klebstoffen oder Dichtungsmitteln
  • Entwickelt für die optimale Vorbereitung von Proteinproben vor der Chromatographie
  • Die hochergiebige Proteinaufreinigung und genaue Proteinanalyse hängen von einer Qualitätsprobe ab, die in die Chromatographiesäule eingeführt wird. Der Spritzenfilter für die Proteinvorbereitung wurde speziell zur Optimierung dieser Ergebnisse entwickelt
  • Die Filtration von Proben vor den Durchläufen hat gezeigt, dass die Partikelabscheidung in der Säule reduziert wird
  • Die hydrophile Membran aus regenerierter Cellulose weist eine geringe Proteinbindung für die Probenkonservierung auf
  • Chargenweise zertifiziert für geringe Mengen extrahierbarer Substanzen, die ansonsten die Arbeit beeinträchtigen könnten
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Porengröße 0,2 μm
    Verpackung 150 Stück
    Durchmesser (metrisch) 30 mm