Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
Marke: Eppendorf™ 0030504305
418.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- LoBind Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
- Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-rein: frei von humaner DNA, DNAse, RNAse und PCR-Hemmern.
- Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwellplatten-Format für einfaches Skalieren
- Einzigartige OptiTrack™ Matrix: 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- RecoverMax™ Well-Design: optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen/Totvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
- Erhabene Well-Ränder und eine glatte Oberfläche gewährleisten eine zuverlässige Versiegelung in den Platten
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Polypropylen | |
96 | |
Unsteril | |
Proteomik oder andere Bereiche der Proteinforschung | |
20/Packung | |
Ja | |
85.5 x 127.8 x 60 mm |
8 x 12 | |
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) | |
Protein LoBind Platte | |
2000 μl | |
50 bis 2.000 μl | |
Ja | |
6000 x g | |
20 Pk. | |
Farblos |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
O219977I | Analysenzertifikat | 25/03/2025 | 0030504305 |
O219976H | Analysenzertifikat | 25/03/2025 | 0030504305 |
O218641G | Analysenzertifikat | 04/02/2025 | 0030504305 |
N218222Q | Analysenzertifikat | 04/02/2025 | 0030504305 |
N218221Q | Analysenzertifikat | 04/02/2025 | 0030504305 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen