Learn More
Thermo Scientific Chemicals Proteinkinase-Inhibitor
Artikelnummer. 15424239
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97161-97-2
Summenformel Gehäuse C27H21N3O5
Synonym Gehäuse K252a
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor der Proteinkinase A
Formelmasse 467,47
Form Pulver
InChI-Schlüssel KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)C1(O)CC2OC1(C)N1C3=C(C=CC=C3)C3=C1C1=C(C4=CC=CC=C4N21)C1=C3CNC1=O
IUPAC-Name methyl 16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 467.48