Learn More
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast-Flow-Medien
Schnelle Verarbeitung hoher Volumen mit einer Rückgewinnung von 70 bis 90 %. Cytiva Protein G Sepharose™ 4 4 4 Fast Flow Medium besteht aus an Sepharose 4 Fast Flow gekoppeltem rekombinantem Protein G.
Marke:  Cytiva 17-0618-05
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11544935
  • 4987.00 € / 200 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindungsspezifikationen, die Protein A-Medien ergänzen
  • Bindet eine breite Palette von IgG-Arten und -Unterklassen
  • Hohe Kapazität, >20 mg humanes IgG/ml-Medium; hohe Flussrate
  • Die Mehrpunkt-Befestigung minimiert Ligandenlecks
  • Wird in mehreren diagnostischen und Forschungsanwendungen eingesetzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mg Protein G/ml Medium
90 μm
200 mL
Wird in mehreren diagnostischen und Forschungsanwendungen eingesetzt
4%ige quervernetzte Agarose
3 bis 9
2 °C bis 8 °C
Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.