Learn More
Corning™ X50 96-Well Crystallization Plate, COC, 1:1 4μL Co
Artikelnummer. 11339464 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Wellform:
Konischer Boden (V-Well)
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11339464
Marke: Corning™ 3551
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hydrophiler, um die Kristallzentrierung zu fördern und die Ableitrate zu reduzieren
  • Für eine Sitting-Drop-Proteinkristallisation mit hohem Durchsatz
  • Die geringe Wasseraufnahme des Polymers verhindert den Verlust von Proteintropfenvolumen.
  • Konische flache Well-Form
  • Hydrophile Oberflächenbehandlung
  • COC-Material
  • Nicht steril
  • Geprägte Reservoirnummern für eine einfache Identifizierung
  • Ohne Deckel
  • Ermöglicht die einfache Betrachtung von Proteinkristallen unter polarisiertem Licht mit minimaler Background-Interferenz
  • Hochklare Proteinwells bieten eine optimale mikroskopische Kristallbetrachtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Beschreibung Hergestellt aus COC (Cyclic Olefin Copolymer), konisch flach
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Hydrophil
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinkristallisierung
Profil Konisch flach
Menge 50/Karton