Learn More
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B-Medium
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1,5 g
25 ml
500 ml
Packungsgröße:
1500 Milligramm
25 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Starke Bindungsaffinität an Fc-Region von IgG
- Geeignet zur Aufreinigung polyklonaler Antikörper
- Hohe Ergiebigkeit–20 mg humanes IgG/ml
- pH-Stabilität bei ortsgebundener Reinigung (CIP): 2 bis 10
- Stabil in den meisten gängigen Puffern, 6 M Guanidin-HCl, 8 M Harnstoff
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 20 mg humanes IgG/ml |
| Ligandenkonzentration | 3 mg Protein A/ml Medium |
| Matrix | 4%ige quervernetzte Agarose |
| Partikelgröße | 90 μm |
| pH | 2 bis 10 |
| Menge | 1,5 g |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Immunoglobinreinigung und -fraktionierung und für Immunpräzipitationsverfahren geeignet |
| Ligand | Natives Protein A |