Learn More
Cytiva Protein A HP SpinTrap™ Säule
Artikelnummer. 11560644 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
16 Säulen
Packungsgröße:
16 Stück
Artikelnummer. 11560644
Marke: Cytiva 28903132
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zur einfachen Antikörperreinigung oder Anreicherung spezifischer Proteine durch Antikörpererfassung in Einweg-Spin-Säulen in kleinem Maßstab
Vorgepackt mit Protein A Sepharose™ Hochleistungsmedien zur Kopplung von Antikörpern von IgG-Subklassen; wird mit einer herkömmlichen Mikrozentrifuge verwendet
  • Schnelle Bindungskinetik und hohes Bindungsvermögen liefern eine hohe Ausbeute
  • Klassische Protokolle (mit Antikörper eluiertes Antigen) und Vernetzungsprotokolle (separat eluiertes Antigen) sorgen für Flexibilität
  • Elutionsbedingungen abgestimmt auf Arbeitsabläufe bei Elektrophorese- und LC-MS-Analyse
  • Einfache Skalierung mit gepackten HiTrap Protein A HP-Säulen
  • Zusatzprotokoll für die Aufreinigung kleiner Mengen von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Serum und Zellkulturüberständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungsvermögen Well mit > 1 mg humanem IgG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Probenvolumen 600 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Standard-Mikrozentrifugen
Inhalt und Lagerung 2 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Menge 16 Säulen