Learn More
Labconco™ Protector XVS™ Belüftungsstationen:
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
Benötigt
Anschluss an ein fernbedientes Gebläse oder einen mobilen FilterMate Entlüfter (10-304-31, -33, -35, -37); Arbeitsfläche; Stützfuß
Kompakte, belüftete Arbeitsgehäuse können als Laborabzüge für leichte Beanspruchung, für Klassenräume der Naturwissenschaften, Arbeitsräume für die Lösungsmittelreinigung, Wägestationen oder für Pathologie und Zytologie verwendet werden.Das flache Gehäuse schützt den Benutzer durch Aufnahme von Pulvern und Dämpfen bei leichten, abgasbildenden oder Wägeverfahren.
- Die Clean-Sweep™-Folie hält die Arbeitsfläche durch maximale Rückhaltung rein
- Die Folie beim oberen Schiebefenster leitet Luft in das Gehäuse, um Kontaminanten aus dem Arbeitsbereich zu leiten
- Die obere Verdünnungsluftzufuhr führt Raumluft an der Oberseite ders Fensters ein, um die Konzentrationen in der oberen Kammer zu verdünnen
- Das hintere Leitblech mit Perforationszonen fördert die horizontale Laminarströmung
- Seiteneintrittsfolien ermöglichen, dass Luft über die Innenflächen gleitet
- 2 × 10 Zoll (5 × 25,4 cm) rechteckige Auspuffmuffen an Ober- und Unterseite ermöglichen den Anschluss an Kanäle für die Absaugung nach außen oder an einen tragbaren FilterMate™ Abluftventilator (10-304 31, -33, -35, -37) für die gefilterte Entfernung von Pulvern, Partikeln oder Dämpfen
- 0,25 Zoll (6,4 mm) Sicherheitsglasscheibe aus gehärtetem Glas
- Modell mit 22,75 Zoll Höhe:Aufklappbarer, 20° gewinkeltes Schiebefenster mit 8 Zoll- (20,3 cm)-Öffnung; schwingt nach oben, um die Öffnung bis zu 20 Zoll (50,8 cm) groß zu machen
- Modell mit 32 Zoll Höhe:Aufklappbarer, 14° gewinkeltes Schiebefenster mit 10 Zoll- (25,4cm)-Öffnung; schwingt nach oben, um die Öffnung bis zu 29,25 Zoll (74,3 cm) groß zu machen
- 58,4 cm (23 Zoll) tiefe Innenarbeitsfläche
- Zwei Versorgungsanschlüsse für Schläuche und elektrische Kabelverbindungen zu Diensten
- Gletscherweiß und grauer, trocken pulverbeschichteter Aluminiumrahmen und hinteres Plenum und Leitblech aus Stahl
- 4,8 mm (0,188 Zoll) dicke, gehärtete Sicherheitsglasoberseite und -seiten
Compliance
ASHRAE™ 110-95 (Methode der Testleistung von Laborabzugshauben), SEFA 1-2002 (Laborabzugshauben), ANSI™ Z9.5-1993 (Laborbelüftung)
Garantie
Ein Jahr auf Material- und Verarbeitungsfehler
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (angloamerikanisch) | 22,75 in. |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 70 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 22,7 kg |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 29 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 36 in. |
| Tiefe (metrisch) | 73,66 cm |
| Breite (metrisch) | 91,44 cm |
| Produkttyp | Abzugshaube |
| Material | Epoxidharz-beschichtetes Aluminium und Stahl |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1 |