Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC-Säulen
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC-Säulen für die schnelle, hochauflösende Trennung und Reinigung von Proteinen durch Ionenaustausch mithilfe der stationären Phase aus quartärem Amin.
Marke: Thermo Scientific™ 068459
Beschreibung
Schnelles Reinigen von Proteinen durch Ionenaustausch mithilfe der stationären Phase aus quartärem Amin der Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC-Säulen. Diese monolithischen Ionenaustauschsäulen bieten die hervorragende Auflösungsleistung nicht poröser Medien in Kombination mit der hohen Kapazität konventioneller poröser Medien. Sie ermöglichen exzellente Trennungen mithilfe von schnellen Gradienten bei niedrigen und hohen Flussraten, um die Produktivität zu steigern. Diese Säulen sind langlebig und robust und bewahren selbst nach Hunderten von Läufen Stabilität und Reproduzierbarkeit.
- Erhältlich im Format 4,6 × 50 mm für die Trennung von Biomolekülen oder im Format 1,0 × 50 mm für hochauflösende mikroanalytische Trennungen von Biomolekülen
- Hohe Beladungskapazität
- Schnelle Analyse
- Große Auswahl an Betriebsflussraten
- Ausgezeichnete Stabilität in einem großen pH-Wertbereich
- Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
- Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
Spezifikation
Analysesäule | |
0,05 bis 0,25 ml/min | |
2000 psi (140 bar) | |
2 bis 12 | |
70 °C | |
Monolith | |
Ionenaustausch | |
Analysesäule |
1 mm | |
50 mm | |
Monolith | |
Monolith | |
Quaternäres Amin | |
Monolithisches Polymer | |
Ionenaustausch | |
Protein |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.