Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H HPLC-Säulen
Führen Sie mit Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H LC-Säulen schnelle Proteintrennungen bei hohen linearen Geschwindigkeiten durch.
878.44 € - 985.60 €
Spezifikation
Säulenchemie Phenyl
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Partikelgröße Monolith
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11331893
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
066640
250 mm
985.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11301733
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
069477
50 mm
878.44 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H LC-Säulen schnelle Proteintrennungen bei hohen linearen Geschwindigkeiten durch. Diese monolithischen Umkehrphasen-Säulen liefern die hervorragende Auflösungsleistung nicht poröser analytischer Medien in Kombination mit schnelleren Trennungen und Analysen als andere Bead-basierte Säulen. ProSwift Monolithische Polymersäulen in PEEK™ Schläuchen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit selbst nach Hunderten von Läufen und Stabilität über einen breiten pH-Bereich aus und können unter strengen Bedingungen gewaschen werden (1M NaOH).
Jeder Monolith ist ein einzelner zylindrischer Polymerstab, der ein ununterbrochenes, vernetztes Netz von Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält.
Mittlere Kanalgröße (H) (Permeabilität)
Diese Kanäle und die nicht porösen Oberflächen des Monolith bieten einen schnellen Massentransfer für die hochauflösende und schnelle Proteintrennung. Die monolithische Morphologie führt zu einem niedrigen Betriebsgegendruck, was höhere lineare Geschwindigkeiten mit minimalen Auflösungsverlusten erlaubt.
Vorteile von hoher Auflösung bei außergewöhnlich hohen Flussraten
  • Betriebsflussraten mit hohen μl/min-Werten, kompatibel mit LC-MS-Anwendungen
  • Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
  • Hervorragende Stabilität über einen großen pH-Bereich von 1 bis 14
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Hohe Beladungskapazität
Schnelle, empfindliche Proteintrennungen
  • Hochgeschwindigkeits-Proteintrennungen
  • Hohe Empfindlichkeit für LC-MS
  • Hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Lange Nutzungsdauer
Spezifikation
Spezifikation
Phenyl
1 mm
Monolith
Monolith
Die meisten gängigen organischen Lösungsmittel
Phenyl (Ph)
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Umkehrphase
Bio-LC
Analysesäule
LC/MS
1 bis 14
Each
70 °C
Monolith
Umkehrphase
Analysesäule
Responsibly packaged
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H HPLC-Säulen