Learn More
Sartorius Flaschenaufsatzdispenser Prospenser Plus
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
0.2 bis 1 ml
1 bis 5 ml
10 bis 60 ml
2 bis 10 ml
5 bis 30 ml
Schritten:
0.05 ml
0.10 ml
0.25 ml
0.5 ml
1.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit durch Keramikkolben, Glaszylinder und hochbeständige Fluorkunststoffteile
- Die stufenweise Volumeneinstellung sorgt für genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- Leichtgängig und leicht anzuwenden
- Einfach anzubringendes Ansaugrohr mit sicherem Gewindeanschluss
- Mit dem Medienumwälzsystem können nicht verwendete Medien aus dem Gerät zurückgewonnen und in die Flasche zurückgeführt werden
- Um 360° rotierender Spenderkopf
- Universalanschluss an der Rückseite des Geräts zum Trocknen von Röhrchen und Filtern
- Vom Anwender austauschbare Ventile
- Vollständig autoklavierbar
- In Volumen von 0.2 bis 60 ml erhältlich
Spezifikationen
- Autoklavierbar: Vollständig autoklavierbar (121 °C,20 min., 1 bar/100 kPa)
- Flaschengewindestück: A45
- Länge: 173 mm (5 ml)
- Flaschenadapter im Lieferumfang enthalten: A32, A38, S40
- Gewicht: 388 g (5 ml)
Materialien
- Kolben: Hochreine AI2O3-Keramik (99.7 %)
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblock: Halar (ECTFE)
- Ventilkugel: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsitz: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfeder: Hastelloy (99.7 %)
Lagerung
Lagerung bei 0 bis 40 °C
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Winkel | 360° Rotating Dispensing Head |
| Produkttyp | Prospenser Plus Flaschenaufsatzspender |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gray and White |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 60 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensing |
| Enthält | Flaschenadapter A32, A38, S40 |
| Schritten | 1.0 ml |
| Präzision | 0.60% |
| Mehr anzeigen |