Learn More
Sartorius Flaschenaufsatz-Spender Prospenser
BIOPHARMA
Qualitativ hochwertige Flaschenaufsatzspender mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Der Sartorius Prospenser Flaschenaufsatzspender ist sicher, bequem und anpassbar und somit ideal für eine Vielzahl von Dispensierungsanforderungen geeignet.
Marke:  Sartorius LH-723063
346.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15705595
  • 499.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
360° Rotating Dispensing Head
Autoklavierbar
Borosilicate Glass
Dispensing
0.25 ml
0.20%
4°C to 50°C
143 mm (5 ml)
Prospenser Flaschenaufsatzspender
Gray and White
2 bis 10 ml
Flaschenadapter A28, S40, A45
0.60%
39.2°F to 122°F
2 Jahre
Name des Produkts
Sartorius Flaschenaufsatz-Spender Prospenser > Vol.-Bereich: 2 bis 10 ml; Schritte: 0.25 ml; Testvolumen: 10 ml