Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie E. coli Shiga Toxin 1 und 2 in humanen Stuhlproben in kurzer Zeit nach.
1075.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) Mikrotiterplatten-Assay
Nachweisbare Analyten E. coli Shiga Toxin 1 und 2
Typ Testkit für E. coli
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11903622
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
R2474096
ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) Mikrotiterplatten-Assay 96 Wells/Kit Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Der ProSpecT Shiga Toxin E. coli (STEC) Mikrotiterplatten-Assay ist für den qualitativen Nachweis von Shiga-Toxinen (Stx1 und Stx2) in wässrigen Extrakten von Stuhlproben und Bouillon-angereicherten Stuhlkulturen vorgesehen. Der Test dient als Hilfe bei der Diagnose von enterohämorrhagischen E. coli-Infektionen.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten, qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Shiga-Toxin-produzierendem Escherichia coli. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmten Temperaturbereich und flexible Optionen für den Probentransport.
  • Ausgezeichnete klinische Leistung
  • Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
  • Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
  • Inkubation bei Raumtemperatur
  • Negativ-Ergebnisse sind farblos
ProSpecT STEC (Shiga Toxin E. coli) ist Teil des umfassendsten Sortiments von Mikrotiterplatten-Assays, das für Tests auf infektiöse Darmerkrankungen verfügbar ist. Die ProSpecT Testfamilie hat ein gemeinsames Format, gemeinsame Verfahrensanwendungen, nutzt dieselben Reagenzien und maximiert die Effizienz, Produktivität und den Durchsatz. ProSpecT STEC ermöglicht Toxin-Nachweise am selben Tag, ist einfach zu verwenden, flexibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
E. coli Shiga Toxin 1 und 2
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) Mikrotiterplatten-Assay
Testkit für E. coli
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung