Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Campylobacter Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie Campylobacter-spezifische Antigene aus humanen Stuhlproben schnell nach.
Marke: Thermo Scientific™ R2476096
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Der Prospect™ Campylobacter Mikrotiterplatten-Assay ist ein IN VITRO Mikrotiterplatten-Enzym-Immunoassay (EIA) für den qualitativen Nachweis von Campylobacter Specific Antigen in fäkalen Proben und mit Bouillon angereicherten Stuhlkulturen. Der Prospect Campylobacter Mikrotiterplatten-Assay ist für die Diagnose von Campylobacter-Infektionen vorgesehen.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten, qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Campylobacter. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmbaren Bereich und flexible Optionen für den Probentransport.- Hervorragende klinische Leistung
- Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Raumtemperatur
- Negative Ergebnisse sind farblos
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
96 Tests/Kit |
ProSpecT™ Campylobacter Mikrotiterplatten-Assay | |
Campylobacter-spezifisches Antigen in frischen, gefrorenen oder Cary-Blair-konservierten Stuhlproben |