Learn More
DuPont™ ProShield™ 60
240.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
3XL
Beschreibung
- Hergestellt aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Vliesstoff
- Kombinieren Sie guten Partikelschutz mit hoher Flüssigkeitsabweisung
- Eine Barriere gegen ungefährliche Trockenpartikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer
- Das Material ist nur für Feuchtigkeitsdampf durchlässig und nicht luftdurchlässig
- Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
- En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Abgesteppte innere Säume
- Nylon-Reißverschluss mit Klappe
- Die ideale Wahl für Anwendungen, die hinsichtlich Barriere, Haltbarkeit und Komfort weniger anspruchsvoll sind
Spezifikation
Größe | 3XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |