Learn More
Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringer Endotoxinkonzentration
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15697026 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt
30 Wischtücher/Beutel, doppelt verpackt
Packungsgröße:
300 Stück
450 Stück
550 Stück
Artikelnummer. 15697026
Marke: Contec™ PSWE0003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus 100 % Polynit Heatseal Polyesterstrick, getränkt mit einer Mischung aus 70 % IPA und dem hochwertigsten destillierten Wasser für Injektionszwecke (WFI). Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringem Endotoxingehalt sind partikelarm und faserarm und eignen sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen. Jede Wischtuch-Charge hat einen garantierten Endotoxingehalt von weniger als < 1 EU pro Gerät.
  • Im Reinraum gewaschene Wischtücher aus 100 % gestricktem Interlock-Polyester
  • Das Wischtuch mit abgedichteter Kante erzeugt einen sehr geringen Anteil an Partikeln und Fasern und eignet sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen
  • Kontrollierte Sättigungswerte reduzieren den Lösungsmittelverbrauch, die VOS’s und den Abfall erheblich
  • Garantierter Endotoxingehalt von < 1 EU pro Gerät
  •  Die geringe Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarer Tasche ist ideal für den sterilen Gebrauch und trägt zur Abfallvermeidung bei
  • ISO-Klasse 5 Reinraum-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pre-saturated Cleanroom Wipe
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 140 gsm
Bauweise Laufmaschenfreies Interlock-Gestrick
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kritischste pharmazeutische Reinräume
Verpackungsmenge 10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt
Lage 2-lagig
Sättigungslösung 70 % IPA/ 30 % WFI, USP-Qualität
Sterilität Steril