Learn More
Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringer Endotoxinkonzentration
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt
30 Wischtücher/Beutel, doppelt verpackt
Packungsgröße:
300 Stück
450 Stück
550 Stück
Beschreibung
- Im Reinraum gewaschene Wischtücher aus 100 % gestricktem Interlock-Polyester
- Das Wischtuch mit abgedichteter Kante erzeugt einen sehr geringen Anteil an Partikeln und Fasern und eignet sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen
- Kontrollierte Sättigungswerte reduzieren den Lösungsmittelverbrauch, die VOS’s und den Abfall erheblich
- Garantierter Endotoxingehalt von < 1 EU pro Gerät
- Die geringe Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarer Tasche ist ideal für den sterilen Gebrauch und trägt zur Abfallvermeidung bei
- ISO-Klasse 5 Reinraum-kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pre-saturated Cleanroom Wipe |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Flächengewicht | 140 gsm |
| Bauweise | Laufmaschenfreies Interlock-Gestrick |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol