Learn More
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer
Mit diesen Wischtüchern können Sie Laminarströmungswerkbänke, Oberflächen in Reinräumen und Ausrüstung reinigen. Contec™ PROSAT™ Vorgesättigte Vlies-Wischtücher verfügen über eine aufgabenspezifische Sättigung des für die Tätigkeit passenden Lösungsmittels oder Desinfektionsmittels.
11.05 € - 892.00 €
Spezifikation
Produkttyp | PROSAT™ Vorgesättigte Wischtücher |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Single-use |
Lage | 1-ply |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Sättigungslösung | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Sättigungslösung | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15755533
![]() ![]() |
Contec™
PSPP0043 |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polypropylen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Wischtücher/Beutel | N/A | ||||||
15823424
![]() |
Contec™
PSPP0039 |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polypropylen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 1800 Wischtücher/Karton | N/A | ||||||
17244513
![]() |
Contec™
PS-850-BPR |
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.) | Polypropylen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Packungen; 50 Kartons/Karton |
800.00 €
2500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11952435
![]() |
Contec™
PS-850 |
8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm) | Polypropylen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Wischtücher/Beutel | N/A | ||||||
15626996
![]() |
Contec™
PS-850 |
8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm) | Polypropylen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Wischtücher/Beutel | N/A | ||||||
17254513
|
Contec™
PS-850E-BPR |
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.) | Polypropylen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Wipes/Bag, 40 Bags/Cs. | N/A | ||||||
17234523
![]() |
Contec™
PSC20002-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polyester-Zellulose | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 24 Packungen; 50 Packungen/Karton |
851.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17254523
![]() |
Contec™
PSC20006-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polyester-Zellulose | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Packungen; 28 Packungen/Karton |
872.00 €
1400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17204533
![]() |
Contec™
PSPP0039-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polypropylen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Packungen; 24 Packungen/Karton |
826.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13487889
![]() |
Contec™
PSC20002 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | Polyester-Zellulose | 70 % IPA/ 30 % DI-Wasser | 24 Wischtücher/Beutel | N/A | ||||||
12817163
![]() |
Contec™
PSC20002 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | Polyester-Zellulose | 70 % IPA/ 30 % DI-Wasser | 24 Wischtücher/Beutel | N/A | ||||||
11962435
![]() |
Contec™
PSC20006 |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polyester-Zellulose | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Wischtücher/Beutel | N/A | ||||||
17214533
![]() |
Contec™
PSPP0043-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polypropylen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | 50 Packungen; 40 Packungen/Karton |
892.00 €
2000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung.Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lösungs- oder Desinfektionsmittels.
- Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
- Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
- Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
- Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
- Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
- Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
- Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
Spezifikation
PROSAT™ Vorgesättigte Wischtücher | |
Single-use | |
Unsteril |
Nicht autoklavierbar | |
1-ply |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol