Learn More
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer
Mit diesen Wischtüchern können Sie Laminarströmungswerkbänke, Oberflächen in Reinräumen und Ausrüstung reinigen. Contec™ PROSAT™ Vorgesättigte Vlies-Wischtücher verfügen über eine aufgabenspezifische Sättigung des für die Tätigkeit passenden Lösungsmittels oder Desinfektionsmittels.
Marke: Contec™ PS-850
Beschreibung
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung.Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lösungs- oder Desinfektionsmittels.
- Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
- Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
- Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
- Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
- Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
- Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
- Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
Spezifikation
PROSAT™ Vorgesättigte Wischtücher | |
20,3 cm | |
20,3 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
PROSAT 850, Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution | |
8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm) | |
Prozesswerkzeuge und andere Geräte | |
1-ply | |
Unsteril |
8 in. | |
8 in. | |
Polypropylen | |
ISO Klasse 5 | |
Single-use | |
Ideal für die Routinereinigung und das Abwischen von Instrumenten und Ausrüstung | |
50 Wischtücher/Beutel | |
70 % IPA, 30 % DI-Wasser |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER PS-856
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: Andere Löschmittel als Wasse zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: PROPAN-2-OL