Learn More
Propylenglycol, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Propylenglycol |
Menge | 500 ml |
Formelmasse | 76.09 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemikalien Monatliche Promotion
Profitieren Sie von unseren exklusiven monatlichen Sonderangeboten für hochwertige Chemikalien.Aktionscode: 24199Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propylenglycol, MP Biomedicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur