Learn More
Propylpropionat +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551324
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-36-5
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009373
InChI-Schlüssel MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
PubChem CID 7803
IUPAC-Name Propyl-propanoat
SMILES CCCOC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl propionate
Schmelzpunkt -76.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8810g/mL
Siedepunkt 123.0°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2C(O)O(CH2)2CH3
Brechungsindex 1.3820 to 1.3940
Menge 250 mL
Merck Index 15, 7979
Relative Dichte 0.881
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit