Learn More
Propionylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10024293
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-22-1
Summenformel C3H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 136.98
MDL-Nummer MFCD00000116
InChI-Schlüssel RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
PubChem CID 69018
IUPAC-Name Propanoylbromid
SMILES CCC(=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionyl bromide
Farbe Blau-grau
Dichte 1.5200g/mL
Siedepunkt 104°C
Flammpunkt 52°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2COBr
Brechungsindex 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589nm)
Menge 100 g
Relative Dichte 1.52
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts violently
Formelmasse 136.98
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Tabletten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Propionylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >