Learn More
Propionamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10701935
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-05-0
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.09
MDL-Nummer MFCD00008039
InChI-Schlüssel QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
PubChem CID 6578
ChEBI CHEBI:45422
IUPAC-Name Propanamid
SMILES CCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionamide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 79.0°C to 83.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 213.0°C
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5CONH2
Menge 25 g
Beilstein 02, 243
Merck Index 15, 7938
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.