Learn More
Propiolaldehyddiethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352986
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Propiolaldehyde diethyl acetal is used in preparation of 3-boronoacrolein pinacolate, a heterodyne and (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propiolaldehythylacetal wird zur Herstellung von 3-Boronoacroleinpinacolat, einem Heterodyn und (E)-3-(Tributylstannyl)-2-Propenol verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2–8 °C. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10160-87-9
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00009237
InChI-Schlüssel RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66285
IUPAC-Name 3,3-Diemethoxyprop-1-yn
SMILES CCOC(OCC)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiolaldehyde diethyl acetal
Dichte 0.894
Siedepunkt 138°C to 139°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1701566
Synonym 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%