Learn More
Propargylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Propargyl alcohol is a solvent stabilizer that is useful as an intermediate in organic synthesis, an electroplating brightener additive. It is useful 3-carbon fragment in acetylene coupling reactions, It undergoes Pd-catalyzed O-coupling with alcohols to give the corresponding 1-methoxyallyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Propargylalkohol ist ein Lösungsmittelstabilisator, der als Zwischenprodukt in der organischen Synthese nützlich ist, Galvanikglanzzusatz. Ist ein nützliches 3-Kohlenstofffragment in Acetylen-Kopplungsreaktionen. Durchläuft Pd-katalysierte O-Kopplung mit Alkoholen, sodass die entsprechenden 1-Methoxyallylether entstehen.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Aminen, Phosphorpentoxid, Isocyanat-Dampf & -Wärme.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Propargyl alcohol |
Schmelzpunkt | -53°C |
Dichte | 0.949 |
Siedepunkt | 114°C to 115°C |
Flammpunkt | 33°C (91°F) |
Strukturformel | HC≡CCH2OH |
Brechungsindex | 1.432 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2929 |
Beilstein | 506003 |
Show More |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10238224 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10295.0F,A10295.AE,A10295.AP |
Y17H013 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A10295.0F,A10295.AE,A10295.AP |
10133712 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10295.0F,A10295.AE,A10295.AP |
10163478 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10295.0F,A10295.AE,A10295.AP |
61200047 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10295.0F,A10295.AE,A10295.AP |
Safety and Handling
- Propargyl alcohol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Propyn-1-ol