Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-Säulen
Trennen Sie Proteine und ihre Varianten mithilfe dieser schwachen Kationenaustauschsäulen mit besonders hoher Auflösung.
469.33 € - 9080.42 €
Spezifikation
Partikelgröße | 10 μm |
---|---|
pH | 2 bis 12 |
Porengröße | Nicht porös |
Menge | Each |
Temperatur | 60 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11301743
![]() |
Thermo Scientific™
054993 |
250 mm | 4 mm | Analysesäule |
1437.15 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11351853
|
Thermo Scientific™
063472 |
250 mm | 2 mm | Analysesäule |
1437.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11361853
|
Thermo Scientific™
063474 |
250 mm | 9 mm | Semi-präparative Säule |
3629.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15560224
|
Thermo Scientific™
088766 |
250 mm | 22 mm | Analysesäule |
9080.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15570224
|
Thermo Scientific™
088767 |
250 mm | 4 mm | Säulensatz (3 Säulen, 1 Charge) |
4410.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15580234
|
Thermo Scientific™
088778 |
100 mm | 4 mm | Analysesäule |
1542.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15590234
|
Thermo Scientific™
088779 |
150 mm | 4 mm | Analysesäule |
1808.82 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11311743
|
Thermo Scientific™
054994 |
50 mm | 4 mm | Vorsäulen |
469.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11371853
|
Thermo Scientific™
063480 |
50 mm | 2 mm | Vorsäulen |
470.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-Säulen und erzielen Sie eine außergewöhnlich hohe Auflösung für die Trennung von Proteinen mit ihren Varianten. ProPac Säulen basieren auf stationären Phasen aus nicht porösen 10-μm-Polymerperlen und lösen Isoformen auf, die sich nur in einem einzigen geladenen Rückstand unterscheiden. Eine dünne, hydrophile, auf den Partikelkern gepfropfte Schicht eliminiert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und für schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Mehrere Formate für mehr Flexibilität- Die ProPac WCX-10 Säule ist ein schwacher Kationenaustauscher mit einer funktionellen Carboxyl-Gruppe
- Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semi-Prep-Anwendungen.
- Ideal für die Charakterisierung und für die Bewertung der Qualitätskontrolle von MAbs und anderen Proteinen geeignet
- Sehr gut geeignet zur Charakterisierung verwandter Proteinvarianten, einschließlich Deamidierungs- und MAb-Lysin-Trunkierungsvarianten
- Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
- Unübertroffene Säulen- und Chargen-übergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und Qualitätssicherungs- und –kontrolltests
Spezifikation
10 μm | |
Nicht porös | |
60 °C | |
ProPac | |
Ionenaustausch |
2 bis 12 | |
Each | |
Carboxylat | |
Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.