Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch
Artikelnummer. 12749795
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12749795
Marke: Thermo Scientific™ 074628
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese hochauflösende HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch (SCX) erfüllt die aktuellen Anforderungen im Bereich der Proteinseparation.
Erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an hochauflösende Proteintrennungen mit der Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20-Säule. Diese starke Kationenaustauschsäule (SCX) wurde speziell für schnelle Massenübertragung und hohe Effizienz entwickelt, eine Kombination, die zu hochauflösenden Trennungen führt.
  • Nicht poröses Kernpartikel führt zu hocheffizienten Peaks und hochauflösenden Trennungen von Proteinvarianten
  • Die hydrophile Schicht verhindert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen
  • Die gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und einen schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität
  • Geeignet zur Charakterisierung verwandter Proteinvarianten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 3000 psi (207 bar)
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 12
Menge Each
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Sulfonat
Produktlinie ProPac
Verpackungsmaterial Ethylvinylbenzol Divinylbenzol
Säulentyp Ionenaustausch
Phase Ionenaustausch
Typ Analysesäule
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.