Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-HPLC-Säulen
Mit Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-LC-Säulen erzielen Sie eine hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden unter nicht denaturierenden Bedingungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 063665
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11321863
  • 1522.63 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-LC-Säulen erzielen Sie eine hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden unter nicht denaturierenden Bedingungen. Diese Säulen auf Silikabasis wurden mit multifunktionellen Liganden entwickelt und bieten eine außergewöhnlich hohe hydrolytische Stabilität unter den stark wässrigen Bedingungen bei der HIC.
Hocheffiziente Säulen zur Trennung großer Biomoleküle
  • Hohe Protein-Beladungskapazität zur Proteinreinigung
  • Große Auswahl an analytischen und präparativen Anwendungen, einschließlich der Trennung von Proteinen in Rinderserum, Proteinen in Schlangengift und monoklonalen Antikörpern (MAbs)
  • Basierend auf 5 μm ultrahochreinen sphärischen Silika-Partikeln mit 300Å-Poren
Die hydrophobe Interaktionschromatographie trennt Biomoleküle in einem abnehmenden Salzgradienten auf der Basis von Unterschieden in der Oberflächen-Hydrophobizität. Diese Methode erhält die biologische Aktivität von Proteinen. Der HIC-Trennungsmechanismus ist eine Ergänzung zu jenen der Ionenaustausch- und Gelfiltrations-Chromatographie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±
7,8 mm
3500 psi (240 bar)
2,5 bis 7,5
Each
40 °C
ProPac
Hydrophobe Wechselwirkung
Edelstahl
Bio-LC
Analysesäule
75 mm
5 μm
300 Å
100 m²/g
Amid/Ethyl
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Hydrophobe Wechselwirkung
Analysesäule
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063665
Chargennummer001249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063665
Chargennummer001253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063665
Chargennummer001244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063665
Chargennummer001250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063665
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-HPLC-Säulen > Länge: 75 mm; Innendurchmesser: 7,8 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.