Learn More
Sartorius™ Proof Line-Gewichte-Set
Proof Line-Gewichte sind hochwertige Arbeitsstandards für den täglichen Gebrauch, gefertigt aus hochwertigen Materialien.
280.00 € - 315.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewichte-Set |
---|---|
Klassifikation | OIML Klasse M1 |
Material | Aluminium |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Dichte | 2,650 kg/m³ |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15499213
|
Sartorius™
YCS01-525-AC-00 |
1 bis 200 g |
315.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15650655
|
Sartorius™
YCS01-515-AC-00 |
1 bis 100 g |
280.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Im Lieferumfang sind Handschuhe, Pinzetten und eine Bürste in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse enthalten
- Als Flügelgewichte erhältlich
- Aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m³
- Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
- OIML Klasse M1
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set | |
Aluminium | |
2,650 kg/m³ |
OIML Klasse M1 | |
Kunststoff | |
Handschuhe, Pinzette, Bürste |