Learn More
Sartorius™ Proof Line-Gewichte-Set
Proof Line-Gewichte sind hochwertige Arbeitsstandards für den täglichen Gebrauch, gefertigt aus hochwertigen Materialien.
Marke:  Sartorius™ YCS01-515-AC-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15650655
  • 280.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht magnetisierbar
  • Im Lieferumfang sind Handschuhe, Pinzetten und eine Bürste in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse enthalten
  • Als Flügelgewichte erhältlich
  • Aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m³
  • Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
  • OIML Klasse M1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set
Aluminium
1 bis 100 g
Handschuhe, Pinzette, Bürste
OIML Klasse M1
Kunststoff
2,650 kg/m³