missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Instruments Plattformschüttler reziprok Promax 2020 EU .
Der Promax 2020 ist ein großes Modell und verfügt über ein Belastungsgewicht von 10 kg für einen hohen Probendurchsatz. Er verfügt über eine Hublänge von 20 mm, was es diesem Promax-Modell ermöglicht, größere Volumen mit Leichtigkeit zu mischen.
Marke: Heidolph Instruments 542-20020-00
2548.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schüttler Heidolph Promax 2020 Plattformgröße 390 b x340 t mm, max. Drehzahl 400 U/min, max. Beladung 10 kg, Orbit 20 mm, Hin- und Herschütteln, mit Zeitschaltuhr und Plattform
- Der Promax2020 ist ein großes Modell und hat eine Tragfähigkeit von 10 kg für einen hohen Probendurchsatz.
- Mit einer Hublänge von 20 mm kann dieses Promax Modell größere Volumina problemlos mischen.
- Über die digitale Anzeige kann die variable Drehzahl zwischen 20 und 400 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden – ideal für Trennungen
- Eine analoge Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 120 Minuten eingestellt werden
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustischer Alarm und der Betrieb wird angehalten.
- Große Auswahl an Zubehör und Klammern für Scheidetrichter erhältlich
Spezifikation
20 mm | |
20 to 400 rpm | |
22 lb. | |
0.8 in. | |
Promax 2020 | |
Zeitschaltuhr 0 bis 120 Minuten/Dauerbetrieb |
≤10 kg | |
Orbital Shaker | |
340 x 390 mm (13.4 x 15.4 in.) | |
20 mm | |
Ideal for separations |