Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging
Prolong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal (photobleaching) during live cell imaging.
Marke: Molecular Probes™ P36974
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das ProLong™ Live Antifade Reagenz verhindert den Verlust von Fluoreszenzsignalen durch Photobleichung während der Live-Zellbildgebung. Wenn Farbstoffe beleuchtet werden, können sie (in der Regel dauerhaft) abbauen, die fluoreszierende Intensität der Proben reduzieren und zur Bildung von freiem Radikalsauerstoff führen, einem Element, das benachbarte Farbstoffmoleküle weiter abbauen kann. ProLong™ Live Antifade Reagenz metabolisiert dieses Element, wodurch die Signalintensität und -dauer erhöht und das Hintergrundsignal niedrig gehalten wird. Das ProLong™ Live Reagenz hat in Experimenten von bis zu 48 Stunden kaum bis keine Auswirkungen auf die Zellviabilität, Proliferation oder andere zelluläre Funktionen.Zu den Merkmalen von ProLong™ Antifade Reagenz gehören:
ProLong™ Live Antifade Reagenz enthält Enzyme aus der Plasmamembran natürlich vorkommender E. coli. Diese Enzyme metabolisieren die Elemente, die zu Photobleichung führen können. Sie arbeiten im extrazellulären Raum und es ist nicht bekannt, dass sie in Zellen eintreten, sodass intrazelluläre Funktionen minimal durch ProLong™ Live Antifade Reagenz beeinflusst werden. Wie in der Abbildung unten gezeigt, zeigen Zellen, die in Anwesenheit von ProLong™ Live Antifade Reagenz gewachsen sind, minimale Auswirkungen auf die Zellviabilität oder -proliferation. Das ProLong™ Live Antifade Reagenz bietet Schutz vor Photobleichung für die meisten Fluorophore, die häufig in der Fluoreszenz-Livebildgebung von Zellen verwendet werden, wie GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ und CellTracker™ Farbstoffe. ProLong™ Live Antifade Reagenz kann jedem Zellkulturmedium oder Puffer hinzugefügt werden, der für die Fluoreszenzbildgebung geeignet ist.
Spezifikation
5 x 1 ml | |
Lieferung in 5 Fläschchen mit je 1 ml. Ausreichend für 5.000 Assays (0,1 ml-Bildgebungslösung/Assay) oder 1000 Assays (0,5 ml-Bildgebungslösung/Assay). Bei Lagerung bei ≤-20 °C ist das Produkt mindestens 6 Monate stabil, mit bis zu 4 Gefrier-Auftauzyklen. Bei Lagerung bei 2 bis 8 °C sollte das Produkt innerhalb von 30 Tagen verwendet werden (bei dieser Temperatur kann sich ein Präzipitans bilden). |
|
ProLong™ | |
1 mL |
Live-Eindeckreagenz | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Cell Imaging Reagent | |
ProLong™ Live Antifade Reagent for live cell imaging, 5 x 1 mL |