Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel mit DAPI
ProLong™ Diamond Eindeckmittel mit DAPI
Marke:  Molecular Probes™ P36962
285.76 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15810083
  • 385.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 Fläschchen
Enthält 5 Tropfflaschen mit jeweils 2 ml Reagenz.
• Bei +2 bis +8 °C lagern oder bei -5 bis -30 °C einfrieren.
• Vor Licht schützen.
• Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
Montagelösung, Anti-Fade-Lösung
ProLong™ Diamond Antifade Mountant with DAPI, 5 x 2 mL
Eindeckmittel
ProLong™
2 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel mit DAPI > 5 x 2 ml