Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Einkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. In Volumen von 0.1 μl bis 10 ml erhältlich.
Marke: Sartorius 728030
249.04 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal sowohl für erfahrene Laborfachleute als auch für Studenten- Sehr große Auswahl an Pipetten, einschließlich Pipetten mit festem Volumen, für den Fall, dass das Volumen zur Fehlervermeidung bereits voreingestellt sein muss
- Der Optiload-Mechanismus ermöglicht die Spitzenbeladung mit perfekter Abdichtung am Konus
- Safe-Cone Filter minimieren das Kontaminationsrisiko
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktion
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Langlebige, verstärkte Konstruktion mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Licht
- Pipettieren mit wenig Kraftaufwand, komfortable Griff und Fingerunterstützung
- Keine Notwendigkeit, die Pipette während des Pipettierens zusammenzudrücken
- Leichter und einfacher Spitzenabwurf
- Geringeres Risiko von RSI-Verletzungen (Repetitive Strain Injury)
- Einfache Selbstkalibrierung
- Große Zahlen und Farbcodierung auf der Volumenanzeige
- Die Volumen-Farbkodierung ermöglicht eine korrekte Auswahl des Spitzenvolumens durch den passenden Farbcode
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
Spezifikation
3 bis 0.9 % | |
Yes | |
Gelb | |
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern und vollständiger Autoklavierbarkeit | |
Polypropylene | |
Proline™ | |
Non-sterile | |
2 bis 20 μl | |
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit | |
2.00 bis 0.40 | |
2 Jahre |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
0,02 μl | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten > Bereich:2 bis 20 μl; Farbcode: gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur