Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. Mit 8 oder 12 Kanälen und drei Volumenbereichen erhältlich.
979.00 € - 1070.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
---|---|
Kompatible Spitzen | Sartorius Tips |
Verstellbarer Spitzenabstand | Yes |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Volumen (metrisch) | Schritten | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Volumen (metrisch) | Schritten | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10379314
![]() ![]() |
Sartorius
728130 |
8 | 10 bis 100 μl | 0,1 μl | 3 bis 0.7 % |
979.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10166534
![]() ![]() |
Sartorius
728120 |
8 | 1 bis 10 μl | 0,01 μl | 4 bis 1,5% |
979.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10176534
![]() ![]() |
Sartorius
728140 |
8 | 30 bis 300 μl | 0.2 μl | 2 bis 0.6 % |
979.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10596655
![]() ![]() |
Sartorius
728230 |
12 | 10 bis 100 μl | 0,1 μl | 3 bis 0.7 % |
1070.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10248304
![]() ![]() |
Sartorius
728220 |
12 | 0,5 bis 10 μl | 0,01 μl | 4 bis 1,5% |
1070.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10596845
![]() ![]() |
Sartorius
728240 |
12 | 30 bis 300 μl | 0,2 μl | 2 bis 0.6 % |
1070.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Optimal für erfahrene Laborfachkräfte sowie für Studenten- Riesige Auswahl an Pipetten, wie beispielsweise Pipetten mit festem Volumen für Anwendungen, bei denen die Volumen zur Vermeidung von Fehlern festgelegt sein müssen
- Der Optiload-Mechanismus ermöglicht eine Spitzenbeladung mit gleichmäßiger, gleichbleibender Kraft in allen Kanälen sowie eine optimale Spitzenabdichtung an jedem einzelnen Spitzenkonus
- Die Safe-Cone Filter verringern das Kontaminationsrisiko
- Einstellbare Volumenregelung mit Einrastfunktion
- Höhere Genauigkeit dank thermischer Dämmung der internen Bestandteile
- Haltbare, verstärkte Struktur mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Strahlung
- Leichte Pipettierkraft, bequemer Griff und praktische Fingerstütze
- Ein Drücken der Pipette beim Pipettieren ist nicht erforderlich
- Leichter und einfacher Spitzenauswurf
- Geringeres Risiko von Ermüdungsverletzungen
- Anwenderfreundliche, selbst ausführbare Kalibrierung
- Große Zahlen und Farbcodierung auf der Volumenanzeige
- Die Volumen-Farbcodierung vereinfacht die Auswahl des richtigen Spitzenvolumens anhand des passenden Farbcodes
- Vollständig autoklavierbar ohne Zerlegen
- Pflegeleicht, zur Reinigung müssen nur drei Teile demontiert werden
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Garantie
3 Jahre
Spezifikation
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Reusable | |
Polypropylene | |
No | |
Mechanische Pipette | |
Ja |
Sartorius Tips | |
Autoklavierbar | |
Ergonomic | |
Proline™ Plus | |
Non-sterile | |
Ergonomisch | |
3 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten