Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. Mit 8 oder 12 Kanälen und drei Volumenbereichen erhältlich.
Marke: Sartorius 728220
854.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimal für erfahrene Laborfachkräfte sowie für Studenten- Riesige Auswahl an Pipetten, wie beispielsweise Pipetten mit festem Volumen für Anwendungen, bei denen die Volumen zur Vermeidung von Fehlern festgelegt sein müssen
- Der Optiload-Mechanismus ermöglicht eine Spitzenbeladung mit gleichmäßiger, gleichbleibender Kraft in allen Kanälen sowie eine optimale Spitzenabdichtung an jedem einzelnen Spitzenkonus
- Die Safe-Cone Filter verringern das Kontaminationsrisiko
- Einstellbare Volumenregelung mit Einrastfunktion
- Höhere Genauigkeit dank thermischer Dämmung der internen Bestandteile
- Haltbare, verstärkte Struktur mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Strahlung
- Leichte Pipettierkraft, bequemer Griff und praktische Fingerstütze
- Ein Drücken der Pipette beim Pipettieren ist nicht erforderlich
- Leichter und einfacher Spitzenauswurf
- Geringeres Risiko von Ermüdungsverletzungen
- Anwenderfreundliche, selbst ausführbare Kalibrierung
- Große Zahlen und Farbcodierung auf der Volumenanzeige
- Die Volumen-Farbcodierung vereinfacht die Auswahl des richtigen Spitzenvolumens anhand des passenden Farbcodes
- Vollständig autoklavierbar ohne Zerlegen
- Pflegeleicht, zur Reinigung müssen nur drei Teile demontiert werden
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
4 bis 1,5% | |
Sartorius Tips | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Proline™ Plus | |
Non-sterile | |
0,5 bis 10 μl | |
0,01 μl | |
Ja | |
Grau |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Grau | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Mechanische Pipette | |
Ergonomisch | |
4,00 bis 1,00 | |
3 Jahre |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
9Stunden
21Minuten
18Sekunden
53 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
21Minuten
18Sekunden
53