Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10784112 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
0.3 %
0.4 %
0.5 %
0.6 %
0.8 %
1,3%
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
2000 μ l
5000 μl
10 ml
Modell:
10 μl fixiert
F10
F2
F5
Fix 100 μL
Fix 1000 μL
Fix 20 μL
Fix 200 μL
Fix 25 μL
Fix 250 μL
Fix 5 μL
Fix 50 μL
Fix 500 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10784112
Marke: Sartorius 728535
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robust, aber leicht und anwenderfreundlich
Hohe Qualität und niedriger Kraftaufwand machen das Pipettieren zu einem angenehmen Erlebnis. Der Proline Plus deckt den gesamten Bereich von 0.1 μl bis 10 ml ab und eignet sich für eine Vielzahl alltäglicher Laboranwendungen.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Hohe chemische und UV-Beständigkeit
  • Volumeneinstellung über Klick-Stopp
  • Für Links- und Rechtshänder geeignet
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Spitzen
  • Kompatibel mit den gängigsten Laborröhrchen durch den schlanken Spitzenabwurfkragen
  • Safe-Cone Filter verhindern Kontaminationen und Schäden am Pipettierer
  • Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
  • Einfache Reinigung: Nur in 2 – 3 Teile zu zerlegen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.5 %
Zertifizierung/Konformität CE
Kompatible Spitzen 200 μl Optifit-Spitze, 120 μl SafetySpace™ Filterspitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit 200 μl Optifit Spitze, 120 μl SafetySpace™ Filterspitze
Material Polypropylene
Modell Fix 25 μL
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Non-sterile
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 25 μl
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Geräte) 200 μl Optifit-Spitze, 120 μl SafetySpace™ Filterspitze
Enthält Abwurfring für dünne Spitzen, Safe-Cone Filter
Präzision 0.3
UV-Überwachung Ja
Gewährleistung 2 Jahre