Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus Mechanische Einkanalpipetten mit fixem Volumen
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
0.3 %
0.4 %
0.5 %
0.6 %
0.8 %
1,3%
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
2000 μ l
5000 μl
10 ml
Modell:
10 μl fixiert
F10
F2
F5
Fix 100 μL
Fix 1000 μL
Fix 20 μL
Fix 200 μL
Fix 25 μL
Fix 250 μL
Fix 5 μL
Fix 50 μL
Fix 500 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hohe Qualität und niedriger Kraftaufwand machen das Pipettieren zu einem angenehmen Erlebnis. Der Proline Plus deckt den gesamten Bereich von 0.1 μl bis 10 ml ab und eignet sich für eine Vielzahl alltäglicher Laboranwendungen.
- Vollständig autoklavierbar
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Volumeneinstellung über Klick-Stopp
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Spitzen
- Kompatibel mit den gängigsten Laborröhrchen durch den schlanken Spitzenabwurfkragen
- Safe-Cone Filter verhindern Kontaminationen und Schäden am Pipettierer
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Einfache Reinigung: Nur in 2 – 3 Teile zu zerlegen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.5 % |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kompatible Spitzen | 200 μl, Optifit 350 μl-Spitze, SafetySpace™ 120 μl-Filterspitze |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | 200 μl, 350 μl Optifit Spitze, 120 μl SafetySpace™ Filterspitze |
| Material | Polypropylene |
| Modell | Fix 100 μL |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Mehr anzeigen |