Learn More
Proguanil-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15668775
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-32-1
Summenformel C11H16ClN5·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 290.19
InChI-Schlüssel SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
PubChem CID 9570076
IUPAC-Name (1E)-1-[amino-(4-chloranilino)methylidene]-2-propan-2-ylguanidine;hydrochlorid
SMILES CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proguanil hydrochloride
Schmelzpunkt 245.0°C to 250.0°C
Menge 25 mg
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Formelmasse 290.19
Reinheit (%) 97%