missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biochrom Programmable Peltier unit (20-105°C) + SWI FT-Tm Application Software,

Temperaturprogrammierbarer beheizbarer Küvettenhalter mit Software. Temperaturbereich von 20 bis 105 °C. Wird für DNA/RNA-Denaturierungsstudien verwendet.

Marke:  Biochrom 80210614


Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65000kg

Artikelnummer. 11340392

  • 2740.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen umfassen die Analyse der Schmelztemperaturen von Oligonukleotiden.
  • Peltier-Einzelküvettenhalter für Küvetten mit 10 mm-Schichtdicke.
  • Kompatibel mit Ultrospec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300 und 6300.
  • Lieferung mit Kabeln und SWIFT-Tm-Anwendungssoftware.
  • Erfordert Temperatursteuergerät.
Spezifikation

Spezifikation

Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300
Water Heated Cuvette Holder
DNA/RNA-Denaturierungsstudien
20°bis 105 °C
20°bis 105 °C
Programmierbarer, beheizter Peltier-Zellenhalter
Reusable
Software
Temperaturregler
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote