Learn More
Progesteron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737256 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10368310
Marke: Thermo Scientific Acros 225650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Progesteron (CAS-Nr. 57-83 0) ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das für die Aufrechterhaltung des Uterusendotheliums und die Unterdrückung von Östrogenen erforderlich ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Progesteron ist ein Sexualhormon, das zur Unterdrückung der Östrogensignalübertragung erforderlich ist und auch an der Transkriptionsaktivierung beteiligt ist.
• Progesteron hält das Uterusendothelium aufrecht und unterstützt die Schwangerschaft durch Unterdrückung des Muskelzusammenziehungsvermögens.
Anwendungen
• Progesteron-Signalisierung ist für die Untersuchung von Brustkrebs relevant.
Literaturnachweise
Kim, O.; Park, E.Y.; Kwon, S.Y.; Shin, S.; Emerson, R.E.; Shin, Y.H.; DeMayo, F.J.; Lydon, J.P.; Coffey, D.M.; Hawkins, S.M.; Quilliam, L.A.; Cheon, D.J.; Fernández, F.M.; Nephew, K.P.; Karpf, A.R.; Widschwendter, M.; Sood, A.K.; Bast, R.C.Jr.; Godwin, A.K.; Miller, K.D.; Cho, C.H.; Kim, J. Targeting progesterone signaling prevents metastatic ovarian cancer.Proc Natl Acad Sci U S A. 2020, 117(50), 31993-32004.
Jain, V.; McDonald, S.D.; Mundle, W.R.; Farine, D. Guideline No. 398:Progesterone for Prevention of Spontaneous Preterm Birth.J Obstet Gynaecol Can.2020, 42(6), 806-812.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-83-0
Summenformel C21H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 314.46
MDL-Nummer MFCD00003658
InChI-Schlüssel RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Synonym progesterone, agolutin, luteohormone, pregn-4-ene-3,20-dione, crinone, 4-pregnene-3,20-dione, corpus luteum hormone, progestin, syngesterone, utrogestan
PubChem CID 5994
ChEBI CHEBI:17026
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Progesterone
Schmelzpunkt 126°C to 131°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (500 mg, 105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 7889
Spezifischer Drehzustand +190° (20°C c=1,ethanol)
Spezifische Drehung + 190
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,dioxane,conc. h2so4
Formelmasse 314.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Progesterone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.