Learn More
Ansell™ proFood™ 92-465 Serie dunkelblaue Nitril-Handschuhe
Bietet hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk Blaue Nitril-Spritzhandschuhe von Ansell Edmont™ VersaTouch™ der Serie 92-465 bestehen aus einer innovativen Nitrilverbindung, die ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, Komfort und Fingerfertigkeit bietet.
Marke:  Ansell™ 92-465_8.5-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10472794
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Naturgummi
  • Für den Kontakt mit allen fettigen Lebensmitteln geeignet
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für einen verbesserten Halt
  • Puderfrei - Kein Kontaminationsrisiko für Lebensmittel mit Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
  • Ideal für alle letzten Arbeitsschritte in der Fleisch- und Fischverarbeitung, Räumen mit kontrollierter Umgebung, Milchproduktverarbeitung und Catering geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + I1:2009 und EN 374:2003
Nitril
4,7 mil
Aufgerollt/gefalzt
92-465
Blau
8,5 bis 9
0,12 mm
924659
240 mm