Learn More
Ansell™ proFood™ 92-465 Serie dunkelblaue Nitril-Handschuhe
Bietet hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk Blaue Nitril-Spritzhandschuhe von Ansell Edmont™ VersaTouch™ der Serie 92-465 bestehen aus einer innovativen Nitrilverbindung, die ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, Komfort und Fingerfertigkeit bietet.
Marke:  Ansell™ 92-465_9.5-10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10090854
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Contains no natural rubber
  • Suitable for contact with all fatty foods
  • Textured finish on fingertips for an improved grip
  • Powder-free - no risk of contaminating food with corn startch used to powder gloves
  • Ideal for all final stages of meat and fish processing, controlled environment rooms, dairy processing and catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + I1:2009 and EN 374:2003
Nitril
4,7 mil
9246510
Fully Textured
10
0.12 mm
92-465