Learn More
Ansell™ proFood™ 92-465 Serie dunkelblaue Nitril-Handschuhe
Bietet hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk Blaue Nitril-Spritzhandschuhe von Ansell Edmont™ VersaTouch™ der Serie 92-465 bestehen aus einer innovativen Nitrilverbindung, die ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, Komfort und Fingerfertigkeit bietet.
Marke: Ansell™ 92-465_7.5-8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Contains no natural rubber
- Suitable for contact with all fatty foods
- Textured finish on fingertips for an improved grip
- Powder-free - no risk of contaminating food with corn startch used to powder gloves
- Ideal for all final stages of meat and fish processing, controlled environment rooms, dairy processing and catering
Spezifikation
EN 420:2003 + I1:2009 and EN 374:2003 | |
Nitrile | |
4.7 mil | |
924658 |
Fully Textured | |
8 | |
0.12 mm | |
92-465 |