Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 1 x 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes a system plus plastics (MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp EnduraPlates and MicroAmp Clear Adhesive Films).
- Austauschen der 0,2 ml-Blöcke mit 96 Wells gegen einen anderen Blocktyp, wenn sich Ihr Durchsatz ändert
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex Blöcken, die besser sind als Gradienten
- Streifen mit acht Röhren mit aufgesetzten gewölbten Kappen, die sich unabhängig voneinander öffnen und schließen lassen, um Kontamination und Verdunstung zu verhindern
- Abgewinkelte Kappen, die eine effiziente Positionierung der Rohrstreifen in Gestellen und Thermocyclerblöcken ermöglichen
- Geätzte A-H-Buchstabenbeschriftung auf jedem Röhrchen, die bei geöffneten oder geschlossenen Verschlüssen sichtbar ist
- Doppelte Endlaschen für korrekte Etikettierung und einfache Handhabung
- Graduierte 20 μl-Messmarkierungen an jedem Röhrchen zur visuellen Volumenkontrolle
Spezifikation
Spezifikation
| Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
| Inhalt und Lagerung | • ProFlex 1 x96 Well PCR-System •1 x MicroAmp Streifen mit 8 Röhrchen mit aufgesetzten gewölbten Kappen, 0,2 ml (125 Streifen) |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Manuelle Protokolle |
| Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
| Abmessungen | 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.) |
| Fassungsvermögen | 96-Well, 0,2 ml |
| Spannung | 100 bis 240 V |
| Displaytyp | 8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
| Produkttyp | PCR-System |
| Mehr anzeigen |