Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2x96-Well
Artikelnummer. p-7180371 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Gewährleistung:
Beschränkte Garantie
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15102089
Marke: Applied Biosystems™ 4484076
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
The ProFlex 2 x 96-well PCR system is the latest in our line of Applied Biosystems thermal cyclers. The ProFlex system combines the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
Das ProFlex 2 x 96-Well-PCR-System bietet folgende Möglichkeiten:
  • Austauschen der 0,2 ml-Blöcke mit 2 x 96 Wells gegen einen anderen Blocktyp, wenn sich Ihr Durchsatz ändert
  • Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
  • Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
  • Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
  • Auswechselbare Blöcke
  • Wenn sich Ihre Forschungsanforderungen in Zukunft ändern oder wenn Sie das System mit jemandem teilen, der ein anderes Format benötigt, entnehmen Sie einfach den 2 x 96-Well-Block aus dem Oberteil des Geräts und tauschen Sie ihn gegen einen anderen Blocktyp aus. Dieser Schritt dauert in der Regel weniger als 15 Sekunden und erfordert keine Werkzeuge oder Kits
  • Mobile App-Konnektivität Überprüfen Sie mit einer mobilen App die Verfügbarkeit Ihres Gerätes, bevor Sie ins Labor gehen, laden Sie die Berichtsdaten Ihrer Experimente herunter, erhalten Sie Warnmeldungen und vieles mehr
  • Simulationsmodi Das ProFlex PCR-System ist mit Simulationsmodi ausgestattet, die die Rampenrate Ihrer alten Thermocycler nachahmen. Simulationsarten sind für folgende Geräte verfügbar: MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 und Applied Biosystems Veriti™ Systeme
  • 8,4 Zoll-Touchscreen-Steuerung Die einfache und intuitive Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für das Erlernen der Systemanwendung
  • Blockformat: Austauschbar und kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
  • Reaktionsgeschwindigkeit: Schnell oder standardmäßig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Blockformat Austauschbar
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Thermische Gleichmäßigkeit <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell, standardmäßig
Abmessungen 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in.)
Fassungsvermögen 2 x 96-well, 0.2 mL Tubes
Spannung 100 bis 240 V
Displaytyp 8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Produkttyp Thermocycler
Gewährleistung Beschränkte Garantie
Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Programme Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung
Benutzeroberfläche USB, WLAN, Cloud, Ethernet
Max. Anstiegsrate 3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe)
Menge 1 Instrument
Hauptspeicher USB und integriert
Gewicht 18,8 kg (41 lb.)
Blockkonfigurationen 2 x 96-Well isotherme Blöcke