Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2x96-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Marke:  Applied Biosystems™ 4484076
10452.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15102089
  • 16530.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das ProFlex 2 x 96-Well-PCR-System bietet folgende Möglichkeiten:
  • Austauschen der 0,2 ml-Blöcke mit 2 x 96 Wells gegen einen anderen Blocktyp, wenn sich Ihr Durchsatz ändert
  • Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
  • Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
  • Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
  • Auswechselbare Blöcke
  • Wenn sich Ihre Forschungsanforderungen in Zukunft ändern oder wenn Sie das System mit jemandem teilen, der ein anderes Format benötigt, entnehmen Sie einfach den 2 x 96-Well-Block aus dem Oberteil des Geräts und tauschen Sie ihn gegen einen anderen Blocktyp aus. Dieser Schritt dauert in der Regel weniger als 15 Sekunden und erfordert keine Werkzeuge oder Kits
  • Mobile App-Konnektivität Überprüfen Sie mit einer mobilen App die Verfügbarkeit Ihres Gerätes, bevor Sie ins Labor gehen, laden Sie die Berichtsdaten Ihrer Experimente herunter, erhalten Sie Warnmeldungen und vieles mehr
  • Simulationsmodi Das ProFlex PCR-System ist mit Simulationsmodi ausgestattet, die die Rampenrate Ihrer alten Thermocycler nachahmen. Simulationsarten sind für folgende Geräte verfügbar: MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 und Applied Biosystems Veriti™ Systeme
  • 8,4 Zoll-Touchscreen-Steuerung Die einfache und intuitive Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für das Erlernen der Systemanwendung
  • Blockformat: Austauschbar und kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
  • Reaktionsgeschwindigkeit: Schnell oder standardmäßig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Austauschbar
Geeignet für hohe Durchsätze
Schnell, standardmäßig
2 x 96-Well, 0,2 ml
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Beschränkte Garantie
PCR
USB, WLAN, Cloud, Ethernet
1 instrument
18,8 kg (41 lb.)
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in.)
100 bis 240 V
Thermocycler
0 °C bis 100 °C
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung
3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe)
USB und integriert
2 x 96-Well isotherme Blöcke
Videos
  • Applied Biosystems - Introducing the new ProFlex PCR system
    Learn how the ProFlex PCR system can help your PCR become more flexible, convenient and accessible.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Applied Biosystems Introducing the new ProFlex PCR system
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Name des Produkts
    Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2x96-Well > ProFlex 2 x 96-Well PCR-System