Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3110 Tragbare Messgeräte
Dieses anwenderfreundliche und robuste tragbare pH-/mV-Messgerät mit automatischer Ablesefunktion für Routinemessungen des pH-Werts ist sicher, zuverlässig und vermeidet Fehler. Dies gewährleistet optimale Ergebnisse.
Marke: WTW™ 2AA112
792.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtiges Tastenfeld mit nur 6 Tasten
- Automatische AutoRead-Funktion für wiederholt gemessene Werte für sichere pH-Messungen und zum Vermeiden von Fehlern
- Rutschfestes Tastaturfeld kann mit Handschuhen bedient werden
- Scharfes und einfach abzulesendes Display
- Einfaches und robustes, tragbares pH/mV-Messgeräte für Routinemessungen
- Sichere und zuverlässige pH-Messungen durch wiederholbare Ergebnisse
- Wasserfest gemäß IP 67, 3-Punkt-Kalibrierung, integrierte Kalibrierzeitschaltuhr
Spezifikation
Transportkoffer mit pH-Elektrode SenTix™ 41, Pufferlösung STP 4 und STP 7, Stativ, Messbecher, Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien | |
± 0,3, ± 1 | |
Ideal für alle, die nach einem einfachen, robusten und wasserdichten tragbaren Instrument zur pH-Messung suchen | |
±0,005 | |
±0.3, ±1 mV | |
LCD, 7 Segmente | |
IP-67 | |
0.6 kg | |
pH 3110 SET 2 | |
Alle Werte ±1 Stellen | |
AA, NiMH | |
Bis zu 2500 h | |
80 mm | |
55 mm |
±0,1 °C | |
± 0,1, ± 0,01, ± 0,005 | |
-2 bis 19.999 | |
-1200 bis 1200, -2000 bis 2000 | |
1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung WTW technischer Puffer, DIN/NIST-Puffer | |
CE | |
80 B x 180 H (mm) | |
3 Jahre | |
4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku | |
–5 °C bis 105 °C | |
Tragbares pH-Meter | |
80 B (mm) | |
180 mm |