Learn More
ProfiLine™ Oxi 3205 Tragbares Messgerät für Gelöstsauerstoff
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kalibrierungsmodi:
1
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Spezifikationen
- Temperaturbereich: -5 bis 105 °C
- Temperaturgenauigkeit: ±0.1 °C
- Temperaturauflösung: 0.1
- DO-Genauigkeit: ±0.5 % des Werts
- DO-Bereich: 0 bis 90 mg/l
- DO-Auflösung: 0.01, 0.1 mg/l
- Sättigungsbereich: 0 bis 600 %
- Sättigungsauflösung: 1 %
- Druckbereich: 500 bis 1100 mbar
- Salinitätsbereich: 0 bis 35 ppt
- Displaytyp: LCD
- Sondentyp: Galvanisch
- Akkulaufzeit: Bis zu 1000 Stunden
- Akkutyp: NiMH wiederaufladbar
- IP-Schutzart: IP67
- Abmessungen (T x B x H): 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
- Gewicht: 0.6 kg
Specifications
Specifications
| Enthält | Messgerät mit Transportkoffer und galvanischer DO-Sonde CellOx™ 325, Reinigungslösung, Elektrolyt, Austausch-Membranköpfen, Stativ, Becher, Handbuch, CD- ROM und Batterien |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für anspruchsvolle Messungen vor Ort und in der Anlage, z. B. Wasser-/Abwasseranalysen, Chemie- und Pharmaindustrie usw. |
| Druckbereich | 500 bis 1100 mbar |
| Kalibrierungsmodi | 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +105 °C |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1 |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,1 °C |
| Displaytyp | LCD |
| Zertifizierung/Konformität | cETLus, CE, ISO 9001:2008 |
| IP-Bewertung | IP-67 |
| Show More |