Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Handschuhe aus Nitril
Die ideale Wahl für empfindliche Haut. Die Nitritex™ Profile PNHS™ chirurgischen Nitrilhandschuhe sind sterile, extra lange Handschuhe, die anatomisch geformt sind, um den Komfort zu erhöhen und Ermüdung des Trägers zu vermeiden. Medizinproduktzertifikat Klasse IIa; latexfrei.
105.35 € - 379.00 €
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Klassifikation Class IIa Medical Device
Stulpenmaterial Nitril
Farbe White
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12922548
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PNHS85
8.5 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12932548
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PNHS90
9 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12366337
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PNHS80
8 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus hypoallergenem, beschleuniger- und latexfreiem Nitril
  • Bietet ausgezeichneten chemischen Schutz und gute Durchstichfestigkeit.
  • Länge von 300 mm/12 Zoll für mehr Schutz als normale OP-Handschuhe
  • Mit Rollrand für Stabilität am Arm
  • Sicherer Griff dank texturierter Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Class IIa Medical Device
White
Ja
Puderfrei
Steril
In Box
305 mm
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Nitril
Spezifisch
Nitril
Gloves
Rollrand/gerollt
Chemikalien
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ Profile PNHS Handschuhe aus Nitril